3-Phénylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-Phenylpropionate, Ethyl hydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl dihydrocinnamate, Hydrocinnamic acid ethyl ester
P1304-25G P1304-250G
TCIAP1304-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP1304-25G TCIAP1304-250G
3-Phénylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Phénylpropionate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Densité: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00009206
Numéro CAS: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&vid=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité