Nitroacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
N0657-25G N0657-5G
TCIAN0657-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAN0657-25G TCIAN0657-5G
Nitroacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Nitroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Densité: 1,226 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00007403
Numéro CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&vid=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité