Méthoxyacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0863-25ML M0863-500ML
TCIAM0863-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0863-25ML TCIAM0863-500ML
Méthoxyacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Méthoxyacétate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 132°C
Densité: 1,0579 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00008451
Numéro CAS: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&vid=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité