(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0793-25ML M0793-500ML
TCIAM0793-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAM0793-25ML TCIAM0793-500ML
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 158°C
Densité: 1,097 g/cm³ (24 °C)
Numéro MDL: MFCD00040760
Numéro CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f4491e7154bee648df0718d657ed684b111f51&vid=73f4491e7154bee648df0718d657ed684b111f51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité