Diéthoxyacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1883-25ML D1883-500ML D1883-100ML
TCIAD1883-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAD1883-25ML TCIAD1883-500ML TCIAD1883-100ML
Diéthoxyacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Diéthoxyacétate d'éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 84°C
Densité: 0,994 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00009231
Numéro CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&vid=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité