Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00041928
Numéro CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité