(Méthylthio)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0897-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0897-25G TCIAM0897-5G
(Méthylthio)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(Méthylthio)acétate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00009182
Numéro CAS: 4455-13-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/20/28974420.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité