Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
T2707-25G T2707-5G
TCIAT2707-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT2707-25G TCIAT2707-5G
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle
Formule: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252,22 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 146.5…147 °C
Numéro MDL: MFCD00008434
Numéro CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89fc7b50dd7d16085743fe120ee8c955c2f7cca6&vid=89fc7b50dd7d16085743fe120ee8c955c2f7cca6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité