Acide éthoxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0377-25G E0377-500G E0377-100G
TCIAE0377-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAE0377-25G TCIAE0377-500G TCIAE0377-100G
Acide éthoxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide éthoxyacétique
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 207°C
Densité: 1,107 g/cm³ (11 °C)
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00004310
Numéro CAS: 627-03-2
EINECS: 210-978-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f0ed660bdb546b543fa6bc711feb1b42fcf1a5f&vid=9f0ed660bdb546b543fa6bc711feb1b42fcf1a5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité