Acide méthoxyacétique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxyacetic acid
M0827-25G M0827-500G
TCIAM0827-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0827-25G TCIAM0827-500G
Acide méthoxyacétique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Acide méthoxyacétique
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00004308
Numéro CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&vid=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité