Acide 2-diphénylphosphinobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3242-1G D3242-5G
TCIAD3242-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3242-1G TCIAD3242-5G
Acide 2-diphénylphosphinobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-diphénylphosphinobenzoïque
Formule: C₁₉H₁₅O₂P
MW: 306,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674024
Numéro CAS: 17261-28-8
EINECS: 241-293-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1e5d4538fd0e1f9bb6294e188a7c9759497ae4&vid=ef1e5d4538fd0e1f9bb6294e188a7c9759497ae4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité