Acide galactarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
M0466-25G M0466-500G
TCIAM0466-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0466-25G TCIAM0466-500G
Acide galactarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide galactarique
Formule: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Densité: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004239
Numéro CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Merck Index: 14,04331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&vid=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité