Acétate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
A0040-25G A0040-100G
TCIAA0040-25GEA 139 EUR InStock
TCIAA0040-25G TCIAA0040-100G
Acétate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 4-nitrophényle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007326
Numéro CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&vid=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité