Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxythiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzothioamide

H1308-25G H1308-5G
TCIAH1308-25GEA 117 EUR InStock
TCIAH1308-25G TCIAH1308-5G
4-Hydroxythiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Hydroxythiobenzamide


Formule: C₇H₇NOS
MW: 153,2 g/mol
Point de fusion: 192°C
Numéro MDL: MFCD04973332
Numéro CAS: 25984-63-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4584e9ed51be69c07e31fda23079977cf8678c3a&vid=4584e9ed51be69c07e31fda23079977cf8678c3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité