3-(Trifluorométhyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2765-1G T2765-5G
TCIAT2765-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT2765-1G TCIAT2765-5G
3-(Trifluorométhyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,08 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00115018
Numéro CAS: 20154-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&vid=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité