3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2032-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2032-1G TCIAM2032-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole ≥98.0% (par GC)
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
MW: 150,104 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156058
Numéro CAS: 10010-93-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/79/28987979.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité