1-Fluoroadamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Fluorotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
F0511-250MG F0511-1G
TCIAF0511-250MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0511-250MG TCIAF0511-1G
1-Fluoroadamantane ≥98.0% (par GC)
1-Fluoroadamantane
Formule: C₁₀H₁₅F
MW: 154,23 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro CAS: 768-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed2ebc2ac162e4b75ec0a2c53a6f58b6ff34cf2&vid=eed2ebc2ac162e4b75ec0a2c53a6f58b6ff34cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité