2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0826-25G F0826-5G
TCIAF0826-25GEA 138 EUR InStock
TCIAF0826-25G TCIAF0826-5G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092901
Numéro CAS: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&vid=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité