2-Fluoropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-2-fluoropyridine
C2538-25G C2538-5G
TCIAC2538-25GEA 231 EUR InStock
TCIAC2538-25G TCIAC2538-5G
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…30.5 °C
Numéro MDL: MFCD03095082
Numéro CAS: 3939-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&vid=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité