2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethyl)benzene
T2366-25G T2366-5G
TCIAT2366-25GEA 121 EUR InStock
TCIAT2366-25G TCIAT2366-5G
2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: 29…30 °C
Numéro MDL: MFCD00001903
Numéro CAS: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&vid=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité