3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G T2367-5G
TCIAT2367-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT2367-25G TCIAT2367-5G
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00001913
Numéro CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&vid=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité