2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
F0642-1G F0642-5G
TCIAF0642-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0642-1G TCIAF0642-5G
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142921
Numéro CAS: 127667-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&vid=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité