3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0671-1G F0671-5G
TCIAF0671-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0671-1G TCIAF0671-5G
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00215835
Numéro CAS: 331-62-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&vid=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité