5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0479-1G F0479-5G
TCIAF0479-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0479-1G TCIAF0479-5G
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683503
Numéro CAS: 189628-38-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b0c9842a950d510ff97c30c98138a7de122ca4&vid=06b0c9842a950d510ff97c30c98138a7de122ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité