3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G B1949-5G
TCIAB1949-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB1949-25G TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (15 -rr)
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00009910
Numéro CAS: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&vid=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité