Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
T0810-25G T0810-500G T0810-100G
TCIAT0810-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT0810-25G TCIAT0810-500G TCIAT0810-100G
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate ≥98.0% (par GC)
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00000424
Numéro CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&vid=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité