3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0366-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0366-5G TCIAF0366-25G
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00026219
Numéro CAS: 455-91-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/61/28968961.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité