21-Acétate de dexamethasone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3628-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD3628-1G TCIAD3628-5G
21-Acétate de dexamethasone ≥98.0% (par HPLC)
21-Acétate de dexamethasone
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00027407
Numéro CAS: 1177-87-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/18/28985618.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +84.0 to +90.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité