Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1882-5GEA 230 EUR InStock
TCIAB1882-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide


Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015511
Numéro CAS: 22227-26-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/53/28933653.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité