Heptafluorobutyrate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0594-25G H0594-5G
TCIAH0594-25GEA 227 EUR InStock
TCIAH0594-25G TCIAH0594-5G
Heptafluorobutyrate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Heptafluorobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₅F₇O₂
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 1,394 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00000434
Numéro CAS: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4177ec33b2993964cb20171cf745bdc005a8d0a2&vid=4177ec33b2993964cb20171cf745bdc005a8d0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité