Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT1697-25GEA 102 EUR InStock
TCIAT1697-25G
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥96.0% (par GC)
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle


Formule: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,05 g/mol
Point de fusion: –65 °C
Point d'éclair: 0°C
Numéro MDL: MFCD00000418
Numéro CAS: 407-38-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/82/28995682.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité