Palladium (II) trifluoroacétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1870-1G P1870-5G
TCIAP1870-1GEA 273 EUR InStock
TCIAP1870-1G TCIAP1870-5G
Palladium (II) trifluoroacétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium (II) trifluoroacétate
Formule: C₄F₆O₄Pd
Numéro MDL: MFCD00013204
Numéro CAS: 42196-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&vid=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité