4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2771-25G T2771-5G
TCIAT2771-25GEA 170 EUR InStock
TCIAT2771-25G TCIAT2771-5G
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥98.0% (par HPLC)
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 205,2 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00051806
Numéro CAS: 72505-21-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&vid=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité