4-Nitro-3-trifluorométhylphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
N0279-5G N0279-25G
TCIAN0279-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0279-5G TCIAN0279-25G
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol ≥99.0% (par GC)
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 135 - 138 °C (0,01 -rr)
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00014714
Numéro CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&vid=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité