2-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0557-25G F0557-5G
TCIAF0557-25GEA 236 EUR InStock
TCIAF0557-25G TCIAF0557-5G
2-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
2-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042283
Numéro CAS: 30058-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ea990e5c240b3ecd8d902cedfceb505b0619c0&vid=32ea990e5c240b3ecd8d902cedfceb505b0619c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité