2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2604-25G T2604-5G
TCIAT2604-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT2604-25G TCIAT2604-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320751
Numéro CAS: 37526-59-3
EINECS: 448-450-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d5ef609fa32d328a7b47fc1fc924eb1c8a4cfa&vid=71d5ef609fa32d328a7b47fc1fc924eb1c8a4cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité