4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2427-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT2427-5G
4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798381
Numéro CAS: 1513-45-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/80/28996180.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité