4-Iodoimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
I0812-1G I0812-5G
TCIAI0812-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0812-1G TCIAI0812-5G
4-Iodoimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Iodoimidazole
Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Numéro MDL: MFCD01632213
Numéro CAS: 71759-89-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef58231c752a03f9487af79e155893a1d82f282&vid=bef58231c752a03f9487af79e155893a1d82f282&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité