5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
B1868-25G B1868-5G
TCIAB1868-25GEA 190 EUR InStock
TCIAB1868-25G TCIAB1868-5G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃F₆I
MW: 340,01 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00040837
Numéro CAS: 328-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&vid=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité