2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol ≥80.0% (par GC)
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
Formule: C₁₅H₂₇N₃O
Point d'ébullition: 135°C
Densité: 0,974 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008330
Numéro CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité