3-Phénylpropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
P0664-25G P0664-5G
TCIAP0664-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP0664-25G TCIAP0664-5G
3-Phénylpropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Phénylpropylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 0,951 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008224
Numéro CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7540b3e8f5caf548c3531a3a1b057f3f9d6eebae&vid=7540b3e8f5caf548c3531a3a1b057f3f9d6eebae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité