2-Amino-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-methyl-5-nitropyridine, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
A1891-1G A1891-5G
TCIAA1891-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1891-1G TCIAA1891-5G
2-Amino-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 255°C
Numéro MDL: MFCD03095060
Numéro CAS: 18344-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6544f3d1ef5891973ba2acdcf15a070714a0cfe6&vid=6544f3d1ef5891973ba2acdcf15a070714a0cfe6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité