2-Amino-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
A1638-1G A1638-5G
TCIAA1638-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA1638-1G TCIAA1638-5G
2-Amino-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00010692
Numéro CAS: 21901-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&vid=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité