3-Amino-2-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
A1593-5G A1593-1G
TCIAA1593-5GEA 401 EUR InStock
TCIAA1593-5G TCIAA1593-1G
3-Amino-2-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-naphthol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004113
Numéro CAS: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&vid=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité