Dopamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A0305-1G A0305-25G A0305-5G
TCIAA0305-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0305-1G TCIAA0305-25G TCIAA0305-5G
Dopamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Dopamine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 246…249 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012898
Numéro CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Merck Index: 14,08462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92a8a471fb2c6c97c04f7194d7149045ee707e4b&vid=92a8a471fb2c6c97c04f7194d7149045ee707e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité