Ethylènediamine monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Diaminoethane monohydrate, 1,2-Ethanediamine monohydrate
E0081-25ML E0081-500ML
TCIAE0081-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAE0081-25ML TCIAE0081-500ML
Ethylènediamine monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylènediamine monohydraté
Formule: C₂H₈N₂·1H₂O
MW: 78,11 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 10°C
Densité: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149563
Numéro CAS: 6780-13-8
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&vid=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 22.0 to 24.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité