1,3-Diaminopropane dichlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0613-25G T0613-100G
TCIAT0613-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAT0613-25G TCIAT0613-100G
1,3-Diaminopropane dichlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diaminopropane dichlorhydrate
Formule: C₃H₁₂Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00012525
Numéro CAS: 10517-44-9
EINECS: 234-051-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44ff25251f62c94b6e1698cc72e2cb27e748976&vid=d44ff25251f62c94b6e1698cc72e2cb27e748976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité