1,4-Diaminobutane dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
D0081-25G D0081-500G
TCIAD0081-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD0081-25G TCIAD0081-500G
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Formule: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Point de fusion: 290°C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012526
Numéro CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&vid=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité