1,6-Diaminohexane dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,6-Hexanediamine dihydrochloride, Hexane-1,6-diamine dihydrochloride, Hexamethylenediamine dihydrochloride
D0096-25G D0096-500G
TCIAD0096-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0096-25G TCIAD0096-500G
1,6-Diaminohexane dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,6-Diaminohexane dichlorhydrate
Formule: C₆H₁₈Cl₂N₂
MW: 189,13 g/mol
Point de fusion: 258 °C
Densité: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012528
Numéro CAS: 6055-52-3
EINECS: 227-977-8
Merck Index: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&vid=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité