2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
H1170-1G H1170-5G
TCIAH1170-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH1170-1G TCIAH1170-5G
2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD00010689
Numéro CAS: 21901-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600ea911b9ea1dad1b93ff22a115e57495ccfa18&vid=198501b8344bd1e807b10c805e35c5dfc6ebd4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité